重要文件
55578
Supelco
4-Hydroxyisovaleric acid sodium salt hydrate
analytical standard
同義詞:
3-Methyl-γ-hydroxybutyric acid sodium salt hydrate, 4-Hydroxy-3-methylbutanoic acid sodium salt hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10O3 · xNa+ · yH2O
CAS號碼:
分子量::
118.13 (anhydrous free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
80.0-105.0% (free acid, anhydrous, NT)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤25% water
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CC(C)CO)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)2-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
ZGYGEPZZMAXSKH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)