重要文件
55535
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
同義詞:
Yeast Extract
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
酵母抽提物, suitable for microbiology
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino nitrogen, ≥4.5%
ash, ≤65%
E.coli, negative CFU/g
moulds, ≤50 CFU/g
proteins, ≥62.5%
sodium chloride, ≤0.5%
total coliforms, ≤5 CFU/g
Total mesophilic bacteria, ≤5000 CFU/g
total nitrogen, ≥10%
yeasts, ≤50 CFU/g
損耗
≤6% loss on drying
pH值
6.8-7.2 (2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, yellow
應用
microbiology
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)