重要文件
55524
Supelco
1-癸烯-3-醇
analytical standard
同義詞:
3-Hydroxy-1-decene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
156.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
214-217 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES 字串
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
InChI 密鑰
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.0 °F - closed cup
閃點(°C)
91.67 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)