重要文件
548375
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde-N-methyl-N-phenylhydrazone
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H21N3
CAS號碼:
分子量::
327.42
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES 字串
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
InChI 密鑰
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
應用
有机光电导体。应用于非线性光学的电荷输送分子。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)