重要文件
53354
Supelco
1,3-二甲氧基苯
analytical standard
同義詞:
二甲基间苯二酚, 间苯二酚二甲醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
138.16
Beilstein:
878582
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)