重要文件
52823
Supelco
氯虫酰胺
reference material
同義詞:
3-溴-4′-氯-1-(3-氯-2-吡啶)-2′-甲基-6′-(甲氨基甲酰基)吡唑-5--甲酰苯胺, 3-溴-N-[4-氯-2-甲基-6-[(甲氨基)羰基]苯基]-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-甲酰胺, DPX E2Y45
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H14BrCl2N5O2
CAS號碼:
分子量::
483.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2-c3ncccc3Cl
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)
InChI 密鑰
PSOVNZZNOMJUBI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)