重要文件
51295
Millipore
嗜血杆菌培养基
suitable for microbiology
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171607
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
適合性
Haemophilus spp.
應用
用于嗜血杆菌菌种生长的优化培养基。
準備報告
Supplements :
44 ml/l glycerol (Cat. No. 49767)
10 mg/l β-NAD (Cat. No. 43410)
30 mg/l hemin (Cat. No. 51280)
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)