Key Documents
50953
Supelco
双酚G
analytical standard
同義詞:
2,2-双(4-羟基-3-异丙基苯基)丙烷, 4,4′-异丙叉二(2-异丙基苯酚), 4,4′-(1-甲基亚乙基)双[2-(1-甲基乙基)苯酚], NSC 21526
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H28O2
CAS號碼:
分子量::
312.45
Beilstein:
2383602
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
OC(C=C1)=C(C(C)C)C=C1C(C)(C)C2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3
InChI 密鑰
IJWIRZQYWANBMP-UHFFFAOYSA-N
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Antía Lestido Cardama et al.
Polymers, 11(12) (2019-12-19)
The coatings used in cans can release complex chemical mixtures into foodstuffs. Therefore, it is important to develop analytical methods for the identification of these potential migrant compounds in packaged food to guarantee the compliance with European food packaging legislation