重要文件
50639
Supelco
腈菌唑
reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H17ClN4
CAS號碼:
分子量::
288.78
Beilstein:
7138849
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC(Cn1cncn1)(C#N)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3
InChI 密鑰
HZJKXKUJVSEEFU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)