重要文件
49539
Supelco
3-甲基-4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮
analytical standard
同義詞:
α-丙酮, 异甲基-α-紫罗兰酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H22O
CAS號碼:
分子量::
206.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI 密鑰
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.5 °F - closed cup
閃點(°C)
110.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)