重要文件
49366
Supelco
克草猛
reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H21NOS
CAS號碼:
分子量::
203.34
Beilstein:
1933846
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
CCCCN(CC)C(=O)SCCC
InChI
1S/C10H21NOS/c1-4-7-8-11(6-3)10(12)13-9-5-2/h4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
SGEJQUSYQTVSIU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)