濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1c(c(C)c(c(c1[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-6-9(13(16)17)7(2)11(15(20)21)8(12(3,4)5)10(6)14(18)19/h1-5H3
InChI 密鑰
XMWRWTSZNLOZFN-UHFFFAOYSA-N
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup