蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
自燃溫度
959 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.4 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
SMILES 字串
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48.0 °C - closed cup