重要文件
45335
Supelco
三唑锡
PESTANAL®, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H35N3Sn
CAS號碼:
分子量::
436.22
Beilstein:
621636
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)n4cncn4
InChI
1S/3C6H11.C2H2N3.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-3-2-5-4-1;/h3*1H,2-6H2;1-2H;/q;;;-1;+1
InChI 密鑰
ONHBDDJJTDTLIR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chao Zhang et al.
Mikrochimica acta, 186(8), 504-504 (2019-07-05)
Nanofibrous polyporous membranes imprinted with cyhexatin (CYT) were formed via the ordered distribution of the imprints in electrospun nanofibers. The MIPs have a high mass transfer rate and enhanced adsorption capacity. In addition, a printed carbon electrode with enhanced sensitivity