重要文件
44959
Supelco
狄氏剂
reference material
同義詞:
1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4:5,8-二甲桥萘
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8Cl6O
CAS號碼:
分子量::
380.91
Beilstein:
91396
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
品質等級
蒸汽密度
13.2 (vs air)
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
143-144 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12O[C@]1([H])C3CC2[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]4(Cl)C5(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)11(16)5-3-1-2(6-7(3)19-6)4(5)10(8,15)12(11,17)18/h2-7H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,10+,11-
InChI 密鑰
DFBKLUNHFCTMDC-PICURKEMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)