重要文件
44703
Supelco
(−)-辛可尼丁
analytical standard
同義詞:
辛可尼丁, 金鸡尼丁
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H22N2O
CAS號碼:
分子量::
294.39
Beilstein:
89690
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
光學活性
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
InChI 密鑰
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)