文件
44344
Supelco
缬草酸
pharmaceutical impurity standard
同義詞:
戊酸, 正戊酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3COOH
CAS號碼:
分子量::
102.13
Beilstein:
969454
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.15 mmHg ( 20 °C)
API 家族
valeric acid
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
707 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.6 %
雜質
≤5.0% water
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)