重要文件
443115
Supelco
氰化物或硫化物电极的充填液(10% KNO3,痕量 AgCl、KCl)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
bp
100 °C/750 mmHg
密度
1.06 g/mL at 25 °C
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)