重要文件
43924
Supelco
3-[(Dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
同義詞:
Ondansetron Related Compound A (USP), Ondansetron impurity A (PhEur), 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H20N2O · HCl
CAS號碼:
分子量::
292.80
Beilstein:
11612579
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤10.0% HPLC impurities
≤5% solvents
≤5% water
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
GFQLILQFQHMEPF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)