重要文件
433934
Supelco
Amberlite HPR4100 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Dowex Marathon A2,
描述
formerly DowexA2 chloride
品質等級
品質
monodispersed
濕度
45-54%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
dimethylethanolamine
粒徑
27-34 mesh
440-560 μm
容量
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
一般說明
AmberLiteHPR4100 Cl has dimethylethanolamine as functional group.[1]
應用
强碱性(II 型)阴离子交换树脂,良好地适用于含有高浓度矿物酸(盐酸、硫酸)及低浓度二氧化硅和 CO2 (<25%) 的水。该树脂在常规脱盐中具有极佳的效率,符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
AmberLite HPR4100 Cl was used in structural characterization of Fe in dilute natural waters.[1]
特點和優勢
强碱性阴离子
其他說明
该离子交换树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anneli Sundman et al.
Environmental science & technology, 47(15), 8557-8564 (2013-07-03)
The properties of iron (Fe) complexes and compounds in the environment influence several central processes, e.g., iron uptake, adsorption/desorption of contaminants and nutrients, and redox transformations, as well as the fate of of natural organic matter (NOM). It is thus