文件
428736
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh
同義詞:
AmberLite MB20 H/OH 混合床离子交换树脂 氢和氢氧型
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MB20 混合离子交换树脂,
形狀
beads
品質等級
成份
HCR-S[H+] and SBR[OH-]: in accordance
參數
60 °C max. temp.
濕度
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
粒徑
20-50 mesh
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
工作pH值
0-14
容量
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
mixed mode
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
AmberLite MB20离子交换树脂是一种优质的预混合混床树脂,适用于将除盐水精处理至电导率<0.1 µS/cm。
應用
AmberLite MB20 H/OH离子交换树脂可用于通过离子交换树脂袋和离子色谱法在Alpkem自动分析仪[1]上检测凋落物层和土壤中的无机氮。[2]混床离子交换树脂,用于凝结水精制的特殊加工树脂;最适合过程中和柱脱盐。
混床离子交换树脂,用于冷凝水抛光的特殊加工树脂;最适合过程中和柱脱盐。
特點和優勢
尺寸均匀的珠子提供更大的表面积以增加容量和更快的动力学。核级,凝胶形式,苯乙烯-二乙烯基苯共聚物基质
其他說明
此离子交换树脂没有经过特殊处理和清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)