重要文件
40775
Supelco
薄层板负载纳米硅胶 Adamant
glass plates
同義詞:
薄层板负载硅胶纳米粒 Adamant
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110504
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
glass plates
特點
binder Organic
fluorescent indicator: no
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
5 cm × 5 cm
層厚度
200 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Nanotechnology led to the production of nanosized synthetic crystalline form silica. Nanosilica can be synthesized using reverse microemulsion, flame synthesis and sol-gel methods.[1]
應用
Nano Silica Gel Adamant on TLC Plates may be used in HPTLC and TLC.
法律資訊
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of silica nanoparticles by sol-gel: size-dependent properties, surface modification, and applications in silica-polymer nanocomposites-a review
Rahman, Ismail Ab, and Vejayakumaran Padavettan.
Journal of Nanomaterials, 8, 1-15 (2012)