文件
403814
Sigma-Aldrich
1,1′,3,3,3′,3′-六甲基吲哚三羰花青高氯酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H33ClN2O4
CAS號碼:
分子量::
509.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
740 nm
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C=C\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)