重要文件
39484
Millipore
甲基红 Voges Proskauer 肉汤
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
同義詞:
MR VP 肉汤, 缓冲葡萄糖肉汤, 葡萄糖磷酸盐肉汤
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
according to GB 4789.30-2016
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
BioChemika
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
bufferes peptone, 7 g/L
dextrose, 5 g/L
dipotassium phosphate, 5 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH值
6.9±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Citrobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Yersinia spp.
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
應用
推荐用于甲基红和 Voges-Proskauer 试验的经典液体培养基,根据 ISO 6579 和 6585 以及 FIL - IDF 93 标准鉴别大肠产气杆菌群。
準備報告
将17 g悬浮于1 L蒸馏水中。 混合均匀,每只试管分装10 ml,在121°C下高压蒸汽灭菌15分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
The differentiation of the colon-aerogenes family by the use of indicators.
Clark, W. M. and Lubs, H. A.
The Journal of Infectious Diseases, 17, 160-173 (1915)
Beitrag zur Ernahrungsphysiologie and zur Differential diagnose der Bakterien der hamorrhagischen Septicamie.
Voges, D. and Proskauer, B.
Z. Hyg., 28, 20-32 (1898)
Notes on Bacillus coli communis and belated forms, together with some suggestions concerning the bacteriological examination of drinking-water.
Smith, T.
The American Journal of the Medical Sciences, 110, 283-301 (1895)
文章
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
一篇關於假單胞菌物種的檢測、鑑定、區分和培養的文章。
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。