重要文件
38382
Supelco
肉桂醇
reference material
同義詞:
3-苯基-2-丙烯-1-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH=CHCH2OH
CAS號碼:
分子量::
134.18
Beilstein:
1903999
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
品質等級
蒸汽密度
4.6 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChI 密鑰
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)