重要文件
37098
Supelco
Methoxychlor-d14 (bis(4-methoxyphenyl-d7))
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxy-d3-phenyl-d4)ethane, 2,2-Bis(4-methoxy-d3-phenyl-d4)-1,1,1-trichloroethane, Methoxychlor-d14
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16D14HCl3O2
CAS號碼:
分子量::
359.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
[2H]C1=C([2H])C(C(C(Cl)(Cl)Cl)C2=C([2H])C([2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI 密鑰
IAKOZHOLGAGEJT-DDAUHAMOSA-N
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)