重要文件
37077
Supelco
Pyribenzoxim
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
Benzophenone O-[2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzoyl]oxime, Diphenylmethanone O-[2,6-bis[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]benzoyl]oxime
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H27N5O8
CAS號碼:
分子量::
609.59
Beilstein:
8369592
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)O\N=C(/c4ccccc4)c5ccccc5)n1
InChI
1S/C32H27N5O8/c1-39-24-18-25(40-2)34-31(33-24)43-22-16-11-17-23(44-32-35-26(41-3)19-27(36-32)42-4)28(22)30(38)45-37-29(20-12-7-5-8-13-20)21-14-9-6-10-15-21/h5-19H,1-4H3
InChI 密鑰
OVXMBIVWNJDDSM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)