重要文件
36989
Supelco
PCB 28、52、101、138、153、180、209 溶液
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
同義詞:
PCB 混标 7
登入查看組織和合約定價
About This Item
Ballschmiter號碼:
28,52,101,138,153,180,209
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in isooctane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
成分
包含 10ng/μl 的下列物质:
2,4,4′-PCB、2,2′,5,5′-PCB、2,2′,4,5,5′-PCB、2,2′,3,4,4′,5-PCB、2,2′,4,4′,5,5′-PCB、2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB、2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)