蒸汽密度
>6 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 40 °C)
產品線
PESTANAL®
自燃溫度
1060 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.6 %, 150 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI 密鑰
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.0 °C - closed cup