重要文件
364487
Sigma-Aldrich
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
98%
同義詞:
tert-Butyl(diphenylmethyleneamino)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2C=NCH2CO2C(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
295.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
114-115 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
InChI 密鑰
YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Masakatsu Kanazawa et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 57(2), 303-308 (2015-11-14)
We recently developed a novel PET probe, 6-(11)C-methyl-m-tyrosine ((11)C-6MemTyr), for quantitative imaging of presynaptic dopamine synthesis in the living brain. In the present study, (11)C-6MemTyr was compared with β-(11)C-l-DOPA and 6-(18)F-fluoro-l-dopa ((18)F-FDOPA) in the brains of normal and Parkinson disease