重要文件
35365
Supelco
Niclosamide-(2-chloro-4-nitrophenyl-13C6) hydrate
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide-13C6 hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6C7H8Cl2N2O4 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
333.08 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)N[13c]2[13cH][13cH][13c]([13cH][13c]2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4.H2O/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;/h1-6,18H,(H,16,19);1H2/i2+1,3+1,6+1,8+1,10+1,11+1;
InChI 密鑰
ZBXRPLQCPHTHLM-GHTRJKFOSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)