產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=NC=C(CN2C(N[N+]([O-])=O)=NC=C2)C=C1
InChI
1S/C9H8ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5H,6H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
TYLCDJYHUVCRBH-UHFFFAOYSA-N
相關類別
一般說明
Find more information here: Neonicotinoids
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
條款
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.