產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16NO5PS2/c1-11(2)19(12,13)10-7-5-9(6-8-10)16-17(18,14-3)15-4/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
JISACBWYRJHSMG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges