重要文件
34211
Supelco
丁草胺 ESA 钠盐
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
2-[(2,6-二乙基苯基)(丁氧基甲基)胺基]-2-氧代-乙磺酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H26NNaO5S
CAS號碼:
分子量::
379.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
[Na+].CCCCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(CC)cccc1CC
InChI
1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KNWWTVNLPSYRSP-UHFFFAOYSA-M
相關類別
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)