agency
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
品質等級
蒸汽密度
5.18 (vs air)
等級
puriss. p.a.
化驗
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
自燃溫度
797 °F
雜質
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 105 °C
mp
170-172 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
條款
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.