產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
201-205 °C (lit.)
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
Cl[H].NN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
InChI 密鑰
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1-氨基乙内酰脲盐酸盐已作为参考标准品用于同位素稀释液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)对肉类中兽药残留的测定,例如呋喃唑酮、呋喃他酮、硝基呋喃妥因和硝基呋喃酮。
1-盐酸氨基海特因可作为分析参考标准品,通过液相色谱-串联质谱联用(LC-MS/MS)对牛奶中硝基呋喃的残留进行测定。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
Quantitative determination of four nitrofuran metabolites in meat by isotope dilution liquid chromatography?electrospray ionisation?tandem mass spectrometry.
Journal of Chromatography A, 1067(1-2), 85-91 (2005)
Determination of nitrofuran residues in milk of dairy cows using liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(6), 2129-2135 (2007)