濃度
~50 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C21H30O11/c1-8-3-11-20(6-23,16(28)12(8)24)19(2)4-9(17(32-11)21(19)7-29-21)30-18-15(27)14(26)13(25)10(5-22)31-18/h3,9-11,13-18,22-23,25-28H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-,11-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
PUMXWMGECQIOGB-SMSDQXDJSA-N
一般說明
脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷溶液是一种修饰型真菌毒素,是脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)的主要代谢产物。脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)与植物代谢产生的葡萄糖结合,形成脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷。
應用
分析報告
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup