重要文件
327794
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 400,000
同義詞:
PS
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
形狀
powder
分子量
average Mw 400,000 (Typical)
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
形式
neat
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚苯乙烯(用于GPC,400,000)是一种合成热塑性塑料,由于其低成本、刚性、低比重、高度耐化学性、机械柔韧性、生物相容性和良好的可加工性等有点而具有多种应用。[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Weathering of Polymers (1983)