重要文件
32646
Supelco
S-异丙甲草胺代谢物 NOA 413173
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
2-[((S)-1-羧乙基)(2-乙基-6-甲基苯基)氨基]-2-氧代-乙磺酸 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H17NNa2O6S
CAS號碼:
分子量::
373.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C([O-])=O)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H19NO6S.2Na/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21;;/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t10-;;/m0../s1
InChI 密鑰
YYDFJGNRSFJICN-XRIOVQLTSA-L
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)