重要文件
32637
Supelco
S-异丙甲草胺代谢物 CGA 357704
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
(S)-2-[(草酰)(2-乙基-6-甲苯基)氨基]丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H17NO5
CAS號碼:
分子量::
279.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(O)=O)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H17NO5/c1-4-10-7-5-6-8(2)11(10)15(9(3)13(17)18)12(16)14(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
IMFSUYMDPTXKCC-VIFPVBQESA-N
應用
Dimethachlor Metabolite CGA 373464 can be used as an analytical reference standard for the analysis of the analyte in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) under multiple reaction monitoring (MRM) mode.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)