重要文件
324825
Sigma-Aldrich
碱性蓝 41
Dye content 40 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H26N4O6S2
CAS號碼:
分子量::
482.57
顏色索引編號:
11105
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 40%
λmax
617 nm
SMILES 字串
COS([O-])(=O)=O.CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2sc3cc(OC)ccc3[n+]2C
InChI
1S/C19H23N4O2S.CH4O4S/c1-4-23(11-12-24)15-7-5-14(6-8-15)20-21-19-22(2)17-10-9-16(25-3)13-18(17)26-19;1-5-6(2,3)4/h5-10,13,24H,4,11-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MHOFGBJTSNWTDT-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)