重要文件
32240
Sigma-Aldrich
二乙二醇单乙基醚醋酸酯
≥99.0% (GC)
同義詞:
2-(2-乙氧基乙氧基)乙基醋酸酯, 乙基卡必醇醋酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
176.21
Beilstein:
1764643
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
218-219 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES 字串
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)