重要文件
32178
Supelco
Albendazole sulfoxide-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
Albendazoloxide-d3, Methyl-d3 [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate, Ricobendazole-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12D3H12N3O3S
CAS號碼:
分子量::
284.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
形式
neat
SMILES 字串
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
InChI 密鑰
VXTGHWHFYNYFFV-BMSJAHLVSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)