重要文件
320609
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苯基重氮-1,5-萘二磺酸盐 水合物
powder
同義詞:
2,4-DCPD, 2,4-二氯苯基重氮-1,5-萘二磺酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3N2(O3SC10H6SO3H) · xH2O
CAS號碼:
分子量::
461.30 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
品質等級
成份
Carbon: 37.5-45.8% (Anhydrous Basis)
Nitrogen: 5.0-7.0% (Anhydrous Basis)
Water: 3.0-10.0% (by Karl Fischer)
顏色
faint yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Clc1ccc([N+]#N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.C6H3Cl2N2.H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1-3H;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
SPGAUZWLXGQOLT-UHFFFAOYSA-M
一般說明
2,4-二氯苯二氮鎓 1,5 -萘二磺酸水合盐是一种用于组织学和血液学的重氮盐。
應用
2,4-二氯苯二氮鎓 1,5 -萘二磺酸水合盐用于血清中总胆红素的分光光度法检测。
用于分光光度法检测血清中总胆红素。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)