Key Documents
293954
Sigma-Aldrich
伊红 Y
high purity, Dye content 99 %
同義詞:
2′,4′,5′,7′-四溴荧光素, 四溴荧光黄, 曙红 Y, 曙红微黄, 溶剂红 43, 酸性红 87, 醇溶伊红
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H8Br4O5
CAS號碼:
分子量::
647.89
顏色索引編號:
45380:2
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 99%
溶解度
spirit: soluble
λmax
524 nm
SMILES 字串
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI 密鑰
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T S Anirudhan et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 22-31 (2015-06-19)
A novel adsorbent, 2-mercaptobenzamide modified itaconic acid-grafted-magnetite nanocellulose composite [P(MB-IA)-g-MNCC] was synthesized for adsorbing mercury(II) [Hg(II)] ions selectively from aqueous solutions. Fourier transforms infrared spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and thermogravimetric studies were performed to characterize the adsorbent. The