重要文件
26735-U
7000 系列维修套件
for use with Hamilton 7101 KH
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
針尺寸
22s ga (blunt tip)
描述
7101KH
特點
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 17190
針長
70 mm (2.75 in.)
容積
1 μL
相容性
for use with Hamilton 7101 KH
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
套件包括针头、活塞细丝、密封垫和使用说明书。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)