重要文件
23491
Sigma-Aldrich
4-氯苯甲醛
purum, ≥98.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CHO
CAS號碼:
分子量::
140.57
Beilstein:
385858
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
purum
化驗
≥98.0% (GC)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
45-50 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI 密鑰
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
易氧化
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)