重要文件
23170
Sigma-Aldrich
氯甲酸-2-溴乙酯
purum, ≥95.0% (AT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCOOCH2CH2Br
CAS號碼:
分子量::
187.42
Beilstein:
906849
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
purum
化驗
≥95.0% (AT)
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
bp
67-68 °C/11 mmHg
密度
1.743 g/mL at 20 °C
1.749 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)OCCBr
InChI
1S/C3H4BrClO2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
InChI 密鑰
ZLCKDYMZBZNBMJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
For the introduction of the BEOC-amino protecting group which is cleaved with diluted base after modification with tert-phosphines[1]; Or with fluoride ions after modification with trimethylstannyl-lithium[2]
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 8, 359-359 (1978)
H. Kunz
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1674-1674 (1976)