重要文件
22185-U
Hamilton® 注射器,7000 系列
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
25 ga (bevel tip)
特點
Sample contained in needle (no dead volume)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 86259
針長
70 mm (2.75 in.)
容積
0.5 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 快速小体积进样
  • 让针头充满样品以消除死体积
  • 进样压力高达 6000psi 时不会渗漏
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)