化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.426
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 基于气相色谱-串联差分迁移率光谱法(DMS)的生物柴油样品中 16 种甲基和乙基脂肪酸酯的分离和定量
- 固相萃取和基于 BF3 的甲基化后,气相色谱-火焰离子化(GC-FID)法测定啤酒麦芽汁样品中脂肪酸甲酯(FAME)的开发和验证
- 采用气相色谱-质谱联用技术对大枣提取物中 76 种挥发性化合物的多残留分析
- 采用气相色谱-燃烧质谱法和气相色谱-火焰离子化检测器法测定生物柴油样品中脂肪酸甲酯的比较分析
- BF3 甲醇甲酯化后核桃油和椰子油样品中脂肪酸的气相色谱-质谱分析
- 使用酸性催化剂三氟化硼将牛初乳样品衍生为酯形式后,采用气相色谱-火焰离子化检测器同时测定牛初乳样品中的脂肪酸
其他說明
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
條款
在 SUPELCOSIL™ LC-18 上進行脂肪酸甲酯 (FAMES) 的 HPLC 分析
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate